Merck
332151
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-15N
98 atom % 15N
Szinonimák:
(S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid-15N, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine-15N, L-4-Hydroxyphenylalanine-15N, 15N Labeled L-tyrosine
About This Item
Lineáris képlet:
4-(OH)C6H4CH2CH(15NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
form
powder
optikai aktivitás
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[15NH2][C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i10+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OUYCCCASQSFEME-YTRLMEAHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)