Merck
299324
Sigma-Aldrich
Glycine-2-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
H215N13CH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
77.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[15NH2][13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1+1,3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHMQDGOQFOQNFH-ZKDXJZICSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)