G5417
Glycine
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
About This Item
biológiai forrás
non-animal source
Minőségi szint
Teszt
≥98.5%
form
crystalline powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
pH
5.9-6.4
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 260 nm Amax: -0.006
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
λ: 280 nm Amax: -0.003
alkalmasság
suitable for manufacturing use
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
idegen aktivitás
cytotoxicity, tested
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Grin2a(24409)
Általános leírás
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1