Merck
676128
Sigma-Aldrich
L-Cysteine-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
HSCH2CH(NH2)13CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
98% (CP)
Forma
solid
mp
220 °C
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CS)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUJNEKJLAYXESH-NSQKCYGPSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)