Merck
299340
Sigma-Aldrich
Glycine-1-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Szinonimák:
13C and 15N Labeled aminoacetic acid, 13C and 15N Labeled glycine
About This Item
Lineáris képlet:
H215NCH213CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
77.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Minőségi szint
form
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[15NH2]C[13C](O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i2+1,3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHMQDGOQFOQNFH-SUEIGJEOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Julian P Maier et al.
Cell death & disease, 12(8), 723-723 (2021-07-23)
Glioblastoma (GBM), the most malignant tumor of the central nervous system, is marked by its dynamic response to microenvironmental niches. In particular, this cellular plasticity contributes to the development of an immediate resistance during tumor treatment. Novel insights into the