Merck
299294
Sigma-Aldrich
Glycine-15N
98 atom % 15N
About This Item
Lineáris képlet:
H215NCH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
76.06
Beilstein:
1853034
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
240 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[15NH2]CC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHMQDGOQFOQNFH-LBPDFUHNSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Christine Chrissian et al.
The Journal of biological chemistry, 295(7), 1815-1828 (2020-01-04)
Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii are two species complexes in the large fungal genus Cryptococcus and are responsible for potentially lethal disseminated infections. These two complexes share several phenotypic traits, such as production of the protective compound melanin. In C.