Fontos dokumentumok
643440
L-Arginine-13C6 hydrochloride
99 atom % 13C, 95% (CP)
Szinonimák:
SILAC Amino Acid, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminomethyl)amino]pentanoic acid-13C6 hydrochloride, 13C Labeled arginine, 13C Labeled arginine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
95% (CP)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +22°, c = 12 in 10% HCl
technika/technikák
protein expression: suitable
mp
226-230 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
Cl[H].N[13C@@H]([13CH2][13CH2][13CH2]N[13C](N)=N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWTQSFXGGICVPE-BJPSCUOKSA-N
Alkalmazás
Kiszerelés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.