Fontos dokumentumok
389374
D-Glucose-13C6
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Szinonimák:
Labeled Glucose, D-Glucose-ul-13C, Dextrose-13C6
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
≥99% (CP)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
technika/technikák
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
protein purification: suitable
mp
150-152 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
O[13CH2][13C@H]1O[13C@H](O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-NYKRWLDMSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- for de novo fatty acid (FA) synthesis
- as a component in tracing media for the analysis of stable isotope tracer
- in minimal media for recombinant protein production
- for cell suspension
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
Related Content
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.