Fontos dokumentumok
489522
Glycine-13C2,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Szinonimák:
13C and 15N Labeled glycine, Aminoacetic acid-13C2,15N, Aminoethanoic acid-13C2,15N
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
240 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[15NH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1+1,2+1,3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHMQDGOQFOQNFH-VMIGTVKRSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?