Merck
279293
Sigma-Aldrich
Sodium acetate-1-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
Acetic acid-1-13C sodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
CH3 13CO2Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
83.03
Beilstein:
4335203
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Forma
solid
technika/technikák
protein expression: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[Na+].C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i2+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMHLLURERBWHNL-CGOMOMTCSA-M
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.