Merck
489867
Sigma-Aldrich
L-Alanine-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(NH2)13CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
314.5 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[H][C@@](C)(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNAYBMKLOCPYGJ-NSQKCYGPSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Santosh Renuse et al.
EBioMedicine, 69, 103465-103465 (2021-07-07)
The COVID-19 pandemic caused by severe acute respiratory syndrome-coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has overwhelmed health systems worldwide and highlighted limitations of diagnostic testing. Several types of diagnostic tests including RT-PCR-based assays and antigen detection by lateral flow assays, each with their