Fontos dokumentumok
337609
Glycocholic acid-(glycyl-1-13C) monohydrate
99 atom % 13C
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
135-140 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
O.C[C@H](CCC(=O)NC[13C](O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C26H43NO6.H2O/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29;/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33);1H2/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-;/m1./s1/i23+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDKPRHOCWKLQPK-TXDHSPGBSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)