Fontos dokumentumok
260282
1,2-Pentanediol
96%
Szinonimák:
1, 2-Dihydroxypentane, 1, 2-Pentylene glycol, 4-Methyl-1 2-butanediol
Teszt
96%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.439 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
sűrűség
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC(O)CO
InChI
1S/C5H12O2/c1-2-3-5(7)4-6/h5-7H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCVRQHFDJLLWFE-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.