Merck
P50404
Sigma-Aldrich
1,3-Propanediol
98%
Szinonimák:
1,3-Dihydroxypropane, Trimethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
HO(CH2)3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
76.09
Beilstein:
969155
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.8 mmHg ( 20 °C)
9.8 mmHg ( 100 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.440 (lit.)
bp
214 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
sűrűség
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCCO[H]
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,3-Propanediol can be used as:
  • A solvent as well as stabilizer in the preparation of thin films.
  • A monomer to synthesize various polyesters such as poly(propylene terephthalate) (PPT), poly(propylene isophthalate) (PPI), and poly(propylene naphthalate) by polycondensation reaction with terephthalic, isophthalic, and 2,6-naphthalenedicarboxylic acid.
  • A reactant to prepare 7,8-benzoquinoline by IrCl3 catalyzed cyclization reaction with 1-naphthylamine.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>210.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 99 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Journal of Applied Polymer Science. Applied Polymer Symposium, 50, 693-693 (1993)
K Miyamoto et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 41(6), 1111-1113 (1993-06-01)
Four vitamin D3 analogues (7a, 7b, 7c and 7d) bearing a hydroxyalkoxy group at the 2 beta-position were synthesized from the alpha-epoxide (5). The C-3 analogue (7b) showed the highest potency for elevating plasma calcium levels in rats. Furthermore, the
Stud. Nat. Prod. Chem., 13, 53-53 (1993)
Journal of Materials Science Letters, 12, 1221-1221 (1993)
Effect of different calcination temperatures and post annealing on the properties of 1, 3 propanediol based Sol-Gel (Na0. 5K0. 5) NbO3 (NKN) thin films
Wiegand S, et al.
Journal of alloys and compounds, 548, 38-45 (2013)