Merck
375721
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,3-propanediol
99%
Szinonimák:
1,3-Dihydroxy-2-methylpropane, 2-Methylpropan-1,3-diol, Methylpropanediol
Méret kiválasztása
1 L
21 200,00 Ft
3 L
55 500,00 Ft
21 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 L
21 200,00 Ft
3 L
55 500,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(CH2OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.12
Beilstein:
1731422
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
21 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőzsűrűség
3.2 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
bp
123-125 °C/20 mmHg (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
sűrűség
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(CO)CO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(2-5)3-6/h4-6H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWGRWMMWNDWRQN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Methyl-1,3-propanediol is a biodegradable, colorless glycol. This low molecular weight compound has no significant hazard potential and is widely used in polymer and coating applications.[1]
Alkalmazás
2-Methyl-1,3-propanediol is used:
  • In the preparation of solid polymer electrolytes for lithium metal batteries.[2]
  • To obtain methyl methacrylate (precursor for polymethyl methacrylate glass) via a partial oxidation process.[3]
  • In the synthesis of biodegradable thermoplastic elastomer by condensation reaction.[4]
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
260.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
127 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J Fowles et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 91, 240-248 (2017-11-04)
2-methyl 1,3-propandiol (MPD) is a low molecular weight, colorless glycol used in polymer and coating applications. The log Kow of -0.6 suggests partitioning to aqueous phases with a low concern for possible bioaccumulation. MPD was found to be inherently biodegradable.
Zhi-Yu Yang et al.
Soft matter, 16(2), 402-410 (2019-12-04)
A series of bio-based poly(propylene-co-2-methyl-1,3-propanediol 2,5-furandicarboxylate) (PPMF) copolyesters, with various compositions from poly(propylene 2,5-furandicarboxylate) (PPF) to poly(2-methyl-1,3-propylene 2,5-furandicarboxylate) (PMePF), were synthesized by conventional melt polymerization. The effects of the substituent group to PPF on the thermal properties, mechanical properties, and
Designing Polyurethane Solid Polymer Electrolytes for High-Temperature Lithium Metal Batteries
Andersson, et al.
ACS Applied Energy Materials, 5(1), 407-418 (2022)
Cs, V, Cu Keggin-type catalysts partially oxidize 2-methyl-1,3-propanediol to methacrylic acid
Mohammad Jaber et al.
Applied Catalysis A: General, 554, 105-116 (2018)
Lamya Zahir et al.
Life (Basel, Switzerland), 11(1) (2021-01-16)
An innovative type of biodegradable thermoplastic elastomers with improved mechanical properties from very common and potentially renewable sources, poly(L-lactide)-b-poly(2-methyl-1,3-propylene glutarate)-b-poly(L-lactide) (PLA-b-PMPG-b-PLA)s, has been developed for the first time. PLA-b-PMPG-b-PLAs were synthesized by polycondensation of 2-methyl-1,3-propanediol and glutaric acid and successive