Fontos dokumentumok
177652
1,2-Butanediol
98%
Szinonimák:
1,2-Butylene glycol
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.438 (lit.)
bp
191-192 °C/747 mmHg (lit.)
sűrűség
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(O)CO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-4(6)3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BMRWNKZVCUKKSR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
200.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93.4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)