Merck
309443
Sigma-Aldrich
(±)-1,3-Butanediol
anhydrous, ≥99%
Szinonimák:
1,3-Butylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(OH)CH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.12
Beilstein:
1731276
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.1 (20 °C, vs air)
gőznyomás
0.06 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
741 °F
robbanási határérték
0.34-6.3 %
szennyeződések
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
törésmutató
n20/D 1.44 (lit.)
pH
6.0-7.0 (20 °C)
bp
203-204 °C (lit.)
mp
-54 °C
sűrűség
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
(±)-1,3-Butanediol may be used as a solvent in the preparation of 6-methoxy-2-benzoxazolinone via condensation reaction between 2-hydroxy-4-methoxyphenyJarnmonium chloride and urea. It can also react with carboxylic acids to form the corresponding chlorohydrin esters in the presence of chlorotrimethylsilane.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
226.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
108 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
6-methoxy-2-benzoxazolinone synthesis in 1,3-butanediol.
Richey JD, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 40(12), 2413-2416 (1976)
Kamarza Mulia et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(3) (2019-02-15)
Mangosteen (Garcinia mangostana L.) is a fruit that is rich in xanthones, utilized as health supplements or additives in food products due to their high antioxidant activities. Choline chloride (ChCl)-based deep eutectic solvents (DESs) with polyalcohols (ethylene glycol, glycerol, propanediols
Influence of Carboxylic Acids on the Synthesis of Chlorohydrin Esters from 1, 3?Butanediol
Eras J, et al.
Synthetic Communications, 36(9), 1167-1175 (2006)
Access to (S)-2-methyloxetane and the precursor (S)-1, 3-butanediol of high enantiomeric purity.
Hintzer K, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47(20), 3850-3854 (1982)
Optical resolution by vapour permeation of 1, 3-butanediol and 2-butanol through (+)-poly1-[dimethyl (10-pinanyl) silyl]-1-propyne membrane.
Shinohara KI, et al.
Polymer, 36(12), 2403-2405 (1995)