Fontos dokumentumok
G9012
Glycerol
≥99.5%
Szinonimák:
1,2,3-Propanetriol, Glycerin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.1 (vs air)
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
Forma
viscous liquid
öngyulladási hőmérséklet
698 °F
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
szennyeződések
≤0.20% Water (Karl Fischer)
szín
colorless
törésmutató
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
oldhatóság
water: 1 mL/mL, clear, colorless to faintly yellow
sűrűség
1.25 g/mL (lit.)
kation nyomok
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
λ
1 cm path
UV-elnyelés
λ: 205 nm Amax: 1.0
λ: 225 nm Amax: 0.40
λ: 280 nm Amax: 0.07
λ: 320 nm Amax: 0.02
λ: 340 nm Amax: 0.01
λ: 400 nm Amax: 0.01
alkalmasság
suitable for component for culture media
alkalmazás(ok)
lipidomics
liquid formulation
sample preservation
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Techniques for protein antigen molecular weight determination, protein interactions, enzymatic activity, and post-translational modifications.