Merck
198188
Sigma-Aldrich
1,5-Hexanediol
99%
Szinonimák:
1,5-Dihydroxyhexane, 1-Methyl-1,5-pentanediol, Hexan-1,5-diol, Hexane-2,6-diol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(OH)(CH2)4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.17
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.451 (lit.)
bp
89-91 °C/0.5 mmHg (lit.)
sűrűség
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC(O)CCCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(8)4-2-3-5-7/h6-8H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UNVGBIALRHLALK-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Surface tension and binding constants were studied for 1,5-hexanediol.
Alkalmazás
  • Metadynamics of polyalcohol dehydration in water: This study provides insights into the dehydration mechanisms of polyalcohols like 1,5-Hexanediol, relevant for understanding their behavior in aqueous environments, useful for drug delivery systems and biomedical applications (Ruiz-Barragan et al., 2015).
  • Direct Copolymerization of CO2 and Diols: This research explores the copolymerization of CO2 with diols including 1,5-Hexanediol, pointing to sustainable polymer production methods that are crucial for material science (Tamura et al., 2016).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Effect of temperature on the surface tension of diluted aqueous solutions of 1, 2-hexanediol, 1, 5-hexanediol, 1, 6-hexanediol and 2, 5-hexanediol.
Fluid Phase Equilibria, 258(1), 67-72 (2007)