G004397
GC Analysis of Alkyldiol Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ G-TA
suitable for GC
About This Item
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
tesztelési paraméterek
column: Astec CHIRALDEX G-TA, 40 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73034AST)
oven: 80 °C (5 min), 5 °C/min to 130 °C
carrier gas: hydrogen, 25 psi
injection: 1 μL, 100:1 split
sample: peaks 1-2: propanediol (1.96 and 2.44 min)
peaks 3-4: pentanediol (2.87 and 3.27 min)
peaks 5-6: hexanediol (4.33 and 5.03 min)
peaks 7-8: octanediol (9.68 and 10.18 min)
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
Jogi információk
Analit
standard
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)