Fontos dokumentumok
163678
Thioacetamide
ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
TAA, Ethanethioamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
form
solid
mp
108-112 °C (lit.)
oldhatóság
passes test 2%
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CC(N)=S
InChI
1S/C2H5NS/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?