Fontos dokumentumok
114510
Methyl Orange
ACS reagent, Dye content 85 %
Szinonimák:
4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid sodium salt, Acid Orange 52, Helianthin, Orange III
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
form
powder
összetétel
Dye content, 85%
technika/technikák
titration: suitable
szín
orange
pH
3.0-4.4, pink to yellow
visual transition interval
3.2-4.4, red to yellow
mp
>300 °C
λmax
505 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H15N3O3S.Na/c1-17(2)13-7-3-11(4-8-13)15-16-12-5-9-14(10-6-12)21(18,19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1/b16-15+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
STZCRXQWRGQSJD-GEEYTBSJSA-M
Alkalmazás
- pH indicator in the cell sap
- counterstain to crystal violet in staining pollen tubes
- component of a polychrome histological stain
- solution indicator, such as in assays of oxalic and malonic acids
- in other biomedical applications that include use in film dosimeters and as a reagent for the assay of bromide ions.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?