Fontos dokumentumok
D215554
Dipropylene glycol
99%, mixture of isomers
Szinonimák:
DPG, Bis(hydroxypropyl) ether
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.441 (lit.)
sűrűség
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)COCC(C)O.CC(O)COC(C)CO.CC(CO)OC(C)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYSXYAURTRCDJU-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
266.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
130 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?