Fontos dokumentumok
250198
Methyl Red
ACS reagent, crystalline
Szinonimák:
2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 4-Dimethylaminoazobenzene-2′-carboxylic acid, Acid Red 2
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
form
crystalline
technika/technikák
titration: suitable
visual transition interval
4.2-6.2, pink to yellow
mp
179-182 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 1 mg/mL
λmax
410 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C15H15N3O2/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20/h3-10H,1-2H3,(H,19,20)/b17-16+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CEQFOVLGLXCDCX-WUKNDPDISA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?