Merck
P7703
Sigma-Aldrich
1,5-Pentanediol
96%
Szinonimák:
Pentamethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
HO(CH2)5OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
104.15
Beilstein:
1560130
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
96%
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
96%
öngyulladási hőmérséklet
635 °F
robbanási határérték
13.2 %
törésmutató
n20/D 1.450 (lit.)
bp
242 °C (lit.)
sűrűség
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCCCCO
InChI
1S/C5H12O2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALQSHHUCVQOPAS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,5-Pentanediol can be used:
  • As a monomer for the synthesis of biocompatible polyesters, polycarbonates and polyurethanes.
  • As an oxygen precursor for the formation of thin film of ZnO via atomic layer deposition.
  • For the enantioselective convergent synthesis of (+)-spirolaxine methyl ether, ′helicobactericidal agent found in white rot fungi′.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
287.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
142 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A formal total synthesis of anti-Helicobacter pylori agent (+)-spirolaxine methyl ether
Gadakh SK and Sudalai A
Tetrahedron Letters, 57(1), 25-28 (2016)
CH3ONa-initiated two-step-transesterification of DMC (dimethyl carbonate) and ?, ?-alkanediol for poly (alkylene carbonate)
Zhou R, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 90, 82-85 (2018)
Biobased flexible aromatic polyester poly (1,5-pentylene terephthalate)(PPeT): Revisiting melt crystallization behaviors and thermo-mechanical properties
Lu J, et al.
European Polymer Journal, 110, 168-175 (2019)
Biodegradable shape memory polymers functionalized with anti-biofouling interpenetrating polymer networks
Dueramae I, et al.
Journal of Material Chemistry B: Materials for Biology and Medicine, 4(32), 5394-5404 (2016)
1, 5-Pentanediol as an Oxygen Precursor for Atomic Layer Deposition of Zinc Oxide Thin Films
Han SJ, et al.
Chemistry of Materials, 29(8), 3371-3374 (2017)