Fontos dokumentumok
252522
Crotononitrile, mixture of cis and trans
99%
Szinonimák:
2-Butenenitrile, mixture of cis and trans
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.419 (lit.)
bp
120-121 °C (lit.)
sűrűség
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitrile
SMILES string
C\C=C\C#N
InChI
1S/C4H5N/c1-2-3-4-5/h2-3H,1H3/b3-2+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKKMVIVFRUYPLQ-NSCUHMNNSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
60.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
16 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?