Fontos dokumentumok
M1407
Malononitrile
≥99%
Szinonimák:
Dicyanomethane
Teszt
≥99%
bp
220 °C (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
sűrűség
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N#CCC#N
InChI
1S/C3H2N2/c4-2-1-3-5/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- base-promoted on-water synthesis of [1,6]-naphthyridines.†
- synthesis of γ-ketoamides.
- preparation of heterocyclic privileged medicinal scaffolds involving pyridine, 1,4-dihydropyridine, chromeno[2,3-b]pyridine and dihydro-1,4-dithiepine frameworks.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
186.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
86 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.