Merck
306118
Sigma-Aldrich
3-Pentenenitrile, predominately trans
95%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH=CHCH2CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
81.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
24.9 mmHg ( 50 °C)
Minőségi szint
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
bp
144-147 °C (lit.)
sűrűség
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(C)=C(\[H])CC#N
InChI
1S/C5H7N/c1-2-3-4-5-6/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UVKXJAUUKPDDNW-NSCUHMNNSA-N
Általános leírás
The infrared spectra of solid, gaseous and liquid and solid trans 3-pentenenitrile were studied.
Alkalmazás
trans-3-Pentenenitrile was used to study the sensory and motor conduction velocities (SCV and MCV) and amplitudes of the motor and sensory action potentials (AMAP and ASAP) of the tail nerve in male Sprague-Dawley rats.
Jogi információk
DuPont product
Piktogramok
FlameSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Conformational stability from variable temperature FT-IR spectra of xenon solutions and ab initio calculations of trans-3-pentenenitrile and 3-methyl-3-butene nitrile.
Journal of Molecular Structure, 563, 551-554 (2001)
F Gagnaire et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 18(1), 25-31 (1998-04-04)
Motor and sensory conduction velocities (MCV and SCV) and amplitudes of the sensory and motor action potentials (ASAP and AMAP) of the tail nerve were studied in male Sprague-Dawley rats during chronic oral treatment with five unsaturated aliphatic nitriles. Rats