Fontos dokumentumok
185590
Propionitrile
99%
Szinonimák:
Ethyl cyanide
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.366 (lit.)
bp
97 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 11.9g/100g at 40 °C
water: soluble 29g/100g at 100 °C
DMF: miscible
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
sűrűség
0.772 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitrile
SMILES string
CCC#N
InChI
1S/C3H5N/c1-2-3-4/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVSKHRXBFJPNKK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
42.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.