Fontos dokumentumok
C19651
Chloroacetonitrile
99%
Szinonimák:
α-Chloroacetonitrile, 2-Chloroacetonitrile, Chloromethyl cyanide, Cyanomethyl chloride, Monochloroacetonitrile
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1.78 psi ( 20 °C)
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
bp
124-126 °C (lit.)
sűrűség
1.193 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCC#N
InChI
1S/C2H2ClN/c3-1-2-4/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- For the synthesis of ionic liquids containing nitrile functionalized imidazolium salts.
- For the synthesis of cyanomethyl dodecyl trithiocarbonate, a reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) agent.
- As an alkylating reagent for the synthesis of derivatives of triazolyl thiazoles to be used as anti-tuberculosis agents.
- As a reagent in photo Meerwein addition reaction for amino-arylation of alkenes.
- As an esterifying agent in the synthesis of a cytotoxic natural product: apicularen A.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
129.2 °F
Lobbanási pont (C)
54 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?