Fontos dokumentumok
110213
Acrylonitrile
≥99%, contains 35-45 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Szinonimák:
Vinyl cyanide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
1.83 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
86 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
öngyulladási hőmérséklet
897 °F
tartalmaz
35-45 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
robbanási határérték
17 %
törésmutató
n20/D 1.391 (lit.)
bp
77 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
SMILES string
C=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In the preparation of the 3D-printed polymer material, Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) which is a commonly used engineering thermoplastic known for its high strength, durability, and heat resistance. It serves as a suitable substrate for a wide range of applications, including in the medical field, compatible manufacturing processes, injection molding, blow molding, and extrusion.
- In the copolymerization with lignosulfonate to develop a carbon fiber precursor. This copolymer can serve as a precursor material that undergoes further thermal treatment to produce carbon fibers.
- To synthesize acrylamide grafted acrylonitrile copolymer membranes, which serve as a support matrix for the immobilization of cellulase enzymes.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
23.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?