Fontos dokumentumok
122793
Allyl cyanide
98%
Szinonimák:
3-Butenenitrile, Vinylacetonitrile
Teszt
98%
öngyulladási hőmérséklet
851 °F
törésmutató
n20/D 1.405 (lit.)
bp
116-121 °C (lit.)
sűrűség
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CCC#N
InChI
1S/C4H5N/c1-2-3-4-5/h2H,1,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJNALLRHIVGIBI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
75.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
24 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?