Merck
335002
Sigma-Aldrich
Carbonyldihydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Szinonimák:
Dihydridocarbonyltris(triphenylphosphine)ruthenium
About This Item
Lineáris képlet:
[(C6H5)3P]3Ru(CO)H2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
919.79
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
161-163 °C (lit.)
SMILES string
[RuH2].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.CO.Ru.2H/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2;;;/h3*1-15H;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MLIYPCQSOXNTLJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Catalyst for conversion of 1,4-alkynediols into pyrroles
  • Catalyst for oxidation of primary alcohols to methyl esters
  • Catalyst for rearrangement of oximes to amides
  • Catalyst for C-C coupling via directed C-H activation
  • Catalyst for enyne cyclization
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)