Fontos dokumentumok
131016
Fumaronitrile
98%
Szinonimák:
trans-1,2-Dicyanoethylene
Teszt
98%
Forma
solid
bp
186 °C (lit.)
mp
93-95 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 50 (mg/mL; colorless to yellow)
funkcionális csoport
nitrile
SMILES string
N#C\C=C\C#N
InChI
1S/C4H2N2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H/b2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KYPOHTVBFVELTG-OWOJBTEDSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?