Fontos dokumentumok
155098
Valeronitrile
99.5%
Szinonimák:
Butyl cyanide, Pentanenitrile
Teszt
99.5%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.397 (lit.)
bp
139-141 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
sűrűség
0.795 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitrile
SMILES string
CCCCC#N
InChI
1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RFFFKMOABOFIDF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
100.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
38 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?