Fontos dokumentumok
A10000
Acetone cyanohydrin
99%
Szinonimák:
α-Hydroxyisobutyronitrile, 2-Hydroxyisobutyronitrile
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.3 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
tartalmaz
H3PO4 as stabilizer (Europe)
sulfuric acid as stabilizer (US)
robbanási határérték
11 %
törésmutató
n20/D 1.399 (lit.)
bp
82 °C/23 mmHg (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
sűrűség
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(O)C#N
InChI
1S/C4H7NO/c1-4(2,6)3-5/h6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWFMGBPGAXYFAR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Cyanation reactions of aryl halides, aldehydes and alcohols.
- Stereospecific epoxide ring opening.
- Strecker reaction of α-amido sulfones to synthesize α-amino nitriles.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
167.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
75 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?