Merck
213314
Sigma-Aldrich
Antimony(III) ethoxide
About This Item
Lineáris képlet:
Sb(OC2H5)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
256.94
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Forma
liquid
összetétel
Sb, 46.6-48.1% iodometric
Sb, 46.6-48.1% titration (by iodine)
reakcióalkalmasság
core: antimony
reagent type: catalyst
törésmutató
n20/D 1.495 (lit.)
sűrűség
1.513 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Sb](OCC)OCC
InChI
1S/3C2H5O.Sb/c3*1-2-3;/h3*2H2,1H3;/q3*-1;+3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JGOJQVLHSPGMOC-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
140.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
60 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jinchun Qiu et al.
The journal of physical chemistry. A, 120(46), 9257-9269 (2016-10-22)
Density functional theory calculations were used to design an anion receptor that utilizes antimony(III) secondary bonding interactions. Calculations were performed on promising motifs found in the chemical literature where two antimony sites were found in close proximity to a halide