Merck
250627
Sigma-Aldrich
Chlorotriisopropoxytitanium(IV)
95%
Szinonimák:
Chlorotitanium(IV) triisopropoxide, Titanium(IV) chloride triisopropoxide
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)2CHO]3TiCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
260.58
Beilstein:
4163222
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
core: titanium
reagent type: catalyst
mp
35-40 °C
sűrűség
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)O[Ti](Cl)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.ClH.Ti/c3*1-3(2)4;;/h3*3H,1-2H3;1H;/q3*-1;;+4/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IFMWVBVPVXRZHE-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Useful additive for increased regio- and stereocontrol in aldol reactions.
Egyéb megjegyzések
Storage below 25 °C may cause crystallization. Moving container to a warm location should remelt the solid (mp ~35 °C). Recrystallization occurs slowly. Thus, the liquid may be transferred using syringe techniques.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
71.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
22 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tetrahedron Letters, 34, 677-677 (1993)
Cikkek
Sustainable energy sources with high production efficiency are crucial for meeting increasing energy demand.
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.