Fontos dokumentumok
233781
Triisopropylsilane
98%
Szinonimák:
TIS, Triisopropylhydrosilane, Tris(1-methylethyl)silane
Teszt
98%
form
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
törésmutató
n20/D 1.434 (lit.)
bp
84-86 °C/35 mmHg (lit.)
sűrűség
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H22Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- To synthesize 4-pyrrole phenylacyl peptide during solid-phase peptide synthesis.
- In transition metal complex-catalyzed reaction of amides with hydrosilanes.
- For the selective reduction of C-arylglucosides into β-C-aryl glucosides.
- To facilitate the cleavage of acetamidomethyl (Acm), 4-methoxybenzyl (Mob), and tert-butyl (But) protecting groups from cysteine (Cys) residues in the presence of trifluoroacetic acid.
- For the reduction of amides to corresponding amines in the presence of transition-metal catalysts.
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
100.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
38 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?