8.08260
Trifluoroacetic acid
for synthesis
Szinonimák:
TFA
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
97.5 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99% (acidimetric)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (10 g/L in H2O)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
oldhatóság
soluble 10 g/mL
sűrűség
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In the direct conversion of cyclohexanone to caprolactam using acetonitrile as the additive.
- In the synthesis of 1,2,4,5-tetrasubstituted imidazoles by four-component condensation of benzil, aldehydes, amines, and ammonium acetate.
- In the synthesis of d-α-Tterpineo from d-limonene by Markovnikov addition followed by hydrolysis.
Tulajdonságok és előnyök
- High acidity
- Easy elimination
- Good solubility in organic solvent and in water.
Analízis megjegyzés
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.487 - 1.490
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Protocols
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.