Fontos dokumentumok
8.41359
Sigma-Aldrich
Triisopropylsilane
for synthesis
Szinonimák:
Triisopropylsilane
About This Item
Lineáris képlet:
((CH3)2CH)3SiH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
bp
84-85 °C/46.7 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 35 °C
sűrűség
0.77 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[SiH](C(C)C)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H22Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Total synthesis of diazaquinomycins H and J using double Knorr cyclization: This paper covers the first total synthesis of diazaquinomycins, highlighting the role of triisopropylsilane in enhancing reaction efficiency (Prior & Sun, 2019).
  • Reduction of cysteine‐S‐protecting groups by triisopropylsilane: An in-depth look at the chemical properties of triisopropylsilane, emphasizing its effectiveness in peptide synthesis processes (Ste. Marie & Hondal, 2018).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.765 - 0.772
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
100.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
38 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.