Fontos dokumentumok
02390
1,2-Ethanedithiol
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
1,2-Dimercaptoethane, Dithioglycol, Ethylene mercaptan
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
4.8 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.558 (lit.)
n20/D 1.558
bp
144-146 °C (lit.)
mp
−41 °C (lit.)
sűrűség
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
thiol
SMILES string
SCCS
InChI
1S/C2H6S2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- 1,3-Dithiolanes by reacting with aldehydes or ketones.
- Dithiazepan-3-yl-alkanoic acids by cyclocondensation reaction with amino acids and formaldehyde.
- EDT can also be used as a scavenger in solid phase peptide synthesis for the efficient deprotection of the peptide resin.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
111.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
44 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?