Fontos dokumentumok
360031
(Triisopropylsilyl)acetylene
97%
Szinonimák:
Ethynyltriisopropylsilane
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.4527 (lit.)
bp
50-52 °C/0.6 mmHg (lit.)
sűrűség
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[Si](C#C)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C11H22Si/c1-8-12(9(2)3,10(4)5)11(6)7/h1,9-11H,2-7H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZGWPHUWNWRTEP-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
132.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
56 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?