Fontos dokumentumok
904767
[Ru(phen)3]Cl2
≥95%
Szinonimák:
Dichlorotris(1,10-phenanthroline)ruthenium(II) chloride
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95%
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
>300 °C
SMILES string
[Ru+2]951([NH]%10=C%11C%12=[NH]9C=CC=C%12C=CC%11=CC=C%10)([NH]6=C7C8=[NH]5C=CC=C8C=CC7=CC=C6)[NH]2=C3C4=[NH]1C=CC=C4C=CC3=CC=C2.[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/3C12H8N2.2ClH.Ru/c3*1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;;/h3*1-8H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UWXWBVKIJZGXQL-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)