Fontos dokumentumok
216232
Sodium persulfate
reagent grade, ≥98%
Szinonimák:
Sodium peroxodisulfate
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder, crystals or granules
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- For the radical cyclization cascade reaction of 2-alkynylbenzonitriles and sodium arylsulfinates to synthesize sulfonated indenones.
- In the silica-supported aluminum chloride-catalyzed Baeyer-Villiger oxidation of cyclic and acyclic ketones to lactones or esters.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1