Merck
733202
Sigma-Aldrich
cis-Dichlorobis(2,2′-bipyridine)ruthenium(II)
97%
Szinonimák:
cis-Bis(2,2′-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate, cis-Ru(bpy)2Cl2.xH2O
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H16Cl2N4Ru · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
484.34 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
475.2-493.3
SMILES string
[H]O[H].Cl[Ru]Cl.c1ccc(nc1)-c2ccccn2.c3ccc(nc3)-c4ccccn4
InChI
1S/2C10H8N2.2ClH.H2O.Ru/c2*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;;;;/h2*1-8H;2*1H;1H2;/q;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XBOQABVNRXVAKI-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
cis-Dichlorobis(2,2′-bipyridine)ruthenium(II) can be used in synthesizing a variety of ruthenium complexes such as ruthenium(II) complex that can modify the surface of gold nanoparticles for the cysteine detection by selective luminescence. It can also be used in the preparation of ruthenium complexes to design photochromic molecular switches and self-assembling supramolecular systems.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Simple and selective sensing of cysteine using gold nanoparticles modified by Ruthenium (II) complexes.
Li M J, et al.
Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 11(4), 3578-3585 (2011)
Photoinduced electron transfer in a triad that can be assembled/disassembled by two different external inputs. Toward molecular-level electrical extension cables.
Ballardini R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(43), 12786-12795 (2002)
Femtosecond isomerization in a photochromic molecular switch.
Mockus N V, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 120(8), 1480-1483 (2008)