Merck
903426
Sigma-Aldrich
Ru(p-CF3-bpy)3 (BF4)2
≥95%
Szinonimák:
Tris(2,2′-(pCF3)bipyridine)ruthenium(II) tetrafluoroborate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H18B2F26N6Ru
Molekulatömeg:
1151.22
UNSPSC kód:
12352101
Teszt
≥95%
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
>300 °C
Alkalmazás
Ru(p-CF3-bpy)3 (BF4)2 is a versatile photocatalyst that can be used for a variety of synthetic transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)