Merck
904953
Sigma-Aldrich
[Ru(dtbbpy)3](PF6)2
≥95%
Szinonimák:
Tris(4,4′-di-tert-butyl-2,2′-bipyridine)ruthenium bis(hexafluorophosphate)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C54H72F12N6P2Ru
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1196.19
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
Teszt
≥95%
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
>300 °C
Alkalmazás
This ruthenium photocatalyst facilitates a variety of transformations using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)