Merck
288128
Sigma-Aldrich
cis-Bis(2,2′-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate
Szinonimák:
cis-Ru(bpy)2Cl2.xH2O
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H16Cl2N4Ru · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
484.34 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
reakcióalkalmasság
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
SMILES string
[H]O[H].Cl[Ru]Cl.c1ccc(nc1)-c2ccccn2.c3ccc(nc3)-c4ccccn4
InChI
1S/2C10H8N2.2ClH.H2O.Ru/c2*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;;;;/h2*1-8H;2*1H;1H2;/q;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XBOQABVNRXVAKI-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
cis-Bis(2,2′-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate was used in the preparation of [Ru(m-) 2,2′-bipyridine)3]2+(PF6-)2. It was used to prepare an intermediate for the development of nanocomposite junctions with Au nanoparticles.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Electroluminescence in Ruthenium(II) Complexes
Bernhard S, et al
Journal of the American Chemical Society, 124, 13624-13628 null
Syntheses,Crystal Structures, and Spectral Properties of a Series of 3,8-Bisphenyl-1,10-phenanthroline Derivatives: Precursors of 3,8-Bis(4-mercaptophenyl)-1,10-phenanthroline and Its Ruthenium(II) Complex for Preparing Nanocomposite Junctions with Gold Nanoparticles between 1 ?m Gap Gold Electrodes
Huang W, et al.
Inorganic Chemistry, 47, 468?480-468?480 null