Merck
900432
Sigma-Aldrich
Tetra-n-butylammonium decatungstate
Szinonimák:
1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, eicosa-μ-oxodi-μ5-oxodecaoxodecatungstate (4:1), 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, salt with tungstic acid (4:1), TBADT, Tetrakis(N,N,N-tributyl-1-butanaminium) tungstate, Tetrakis(tetrabutylammonium) decatungstate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C64H144N4O32W10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
3320.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.22
Forma
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: tungsten
reaction type: C-H Activation
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Alkalmazás
When used in conjunction with cobaloxime pyridine chloride (341630), this complex can effect the catalytic, room-temperature dehydrogenation of unactivated alkanes under solar irradiation with hydrogen as the sole byproduct.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)